Key Documents
10343-U
Supelco
Amberlite IRN78 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh, bucket of 500 g
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRN78 OH hydroxide form, bucket of 500 g
klasa czystości
nuclear grade
Poziom jakości
opis
cross-linkage 8%
Postać
beads
opakowanie
bucket of 500 g
Parametry
60 °C OH- form max. temp.
wilgoć
54-60%
metody
LPLC: suitable
macierz
styrene-divinylbenzene (gel)
grupa aktywna macierzy
trimethylammonium
wielkość cząstki
580-680 μm
pH robocze
0-14
pojemność
≥1.1 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Amberlite IRN78, strong base anion exchange gel type polystyrene resin in hydroxide form, has quaternary ammonium functional group.
As a nuclear grade resin, a minimum of 95% of the available exchange sites are in the hydroxide form.
Zastosowanie
Amberlite IRN78 hydroxide form was used as packing bed in vertical column chromatography.
Strongly basic (type I) anion exchange resin for water treatment, RADwaste, decontamination, etc.; useful for boron thermal regeneration.
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Purification of crude glycerol from transesterification rbd palm oil over homogeneous and heterogeneous catalyst for the biolubricant preparation
W. Isahak, M. Ismail, M. Yarmo, J. Jahim, J. Sali
Journal of Applied Sciences, 10, 2590-2595 (2010)
Non-destructive radioanalytical technique in characterization of anion exchangers Amberlite IRN78 and Indion H-IP
Singare, P. U.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 299, 591-598 (2014)