06428
Amberlite™ IRC120 H, hydrogen form
strongly acidic, hydrogen form
Synonim(y):
Amberlite™ IR120 hydrogen form
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
17 mmHg ( 20 °C)
opis
cross-linkage 8%
moisture 53-58%
Postać
beads
temp. samozapłonu
800 °F
Parametry
121 °C max. temp.
metody
LPLC: suitable
strata
~50% loss on drying, 110 °C
macierz
styrene-divinylbenzene (gel)
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid
wielkość cząstki
620-830 μm
pH robocze
0-14
pojemność
1.8 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Klucz InChI
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?