06423
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, strongly acidic
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Amberlyst® 15 hydrogen form, strongly acidic, cation exchanger, dry
Formularz
beads
jakość
dry
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
120 °C max. temp.
wilgoć
≤1.6%
metody
LPLC: suitable
strata
~5% loss on drying, 110 °C
Matryca
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid functional group
wielkość cząstki
<300 μm
pH robocze
0-14
pojemność
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
metoda separacji
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Klucz InChI
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Odporność chem./fiz.
heksan 10-15; toluen 10-15; dichlorek etylenu 15-20; octan etylenu 30-40; 95% alkohol etylenowy 60-70; woda 60-70.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
diarylmethyl sulfones