Kluczowe dokumenty
216399
Supelco
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, wet
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Amberlyst® 15 hydrogen form, wet
Formularz
beads
jakość
wet
Parametry
120 °C max. temp.
wilgoć
≤1.6%
metody
LPLC: suitable
Matryca
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid functional group
wielkość cząstki
<300 μm
pH robocze
0-14
pojemność
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
metoda separacji
cation exchange
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Klucz InChI
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
It is a macro reticular polystyrene based ion exchange resin with strongly acidic sulfonic group. It serves as an excellent source of strong acid. It can also be used several times. Amberlyst 15 is a heat sensitive macro-porous sulfonic ion exchange acid resin which could be used as a catalyst.
Zastosowanie
Silnie kwasowa żywica kationowymienna stosowana jako heterogeniczna kataliza kwasowa; odpowiednia do katalizy niewodnej.
Amberlite 15 may be used as column packing material for HPLC analysis. Amberlite 15 hydrogen form may be used in separation media for TLC, paper and LPL chromatography.
Odporność chem./fiz.
Pęcznienie (suchy do nasyconego rozpuszczalnikiem, %):
heksan 10-15; toluen 10-15; dichlorek etylenu 15-20; octan etylenu 30-40; 95% alkohol etylenowy 60-70; woda 60-70.
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of adsorption and kinetic parameters for methyl acetate esterification and hydrolysis reaction catalyzed by Amberlyst 15
Yu, Weifang, K. Hidajat, and Ajay K. Ray
Applied Catalysis A: General, 260, 191-205 (2004)
Protokoły
HPLC Analysis of Cresols and Phenol on Astec® CYCLOBOND® I 2000
In this study, SPME was used for the analysis of free fatty acids in Parmesan cheese using a 65 μm Carbowax/divinylbenzene (DVB) SPME fiber. Headspace extraction of the cheese sample was conducted at 65 °C for 15 minutes and analyzed by GC with FID detection. SPME is ideal for analyzing the volatiles associated with solid food samples. The phase chemistry of the Nukol GC column provides excellent peak shape of acidic compounds.