Kluczowe dokumenty
292370
γ-Nonanoic lactone
97%
Synonim(y):
Coconut aldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
bp
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- in quantitative analysis of oak volatile compounds in aged red wine by headspace solid-phase microextraction-GC-MS method
- as substrate in serum paraoxonase-1 (PON1) enzyme assay
- in synthesis of 4-hydroxynonanal via reduction of γ-nonanoic lactone by diisobutylaluminum hydride in toluene
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
258.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
126 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?