Key Documents
389579
δ-Valerolactone
technical grade
Synonim(y):
delta-Valerolactone, Tetrahydro-2H-2-pyranone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Postać
liquid
zanieczyszczenia
<25% polymer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
tw
226-229 °C (lit.)
58-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
−13-−12 °C (lit.)
gęstość
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1CCCCO1
InChI
1S/C5H8O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H2
Klucz InChI
OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
It can also be used as a starting material in the synthesis of (+)-guadinomic acid , sodium δ-hydroxyvalerate , methyl δ-hydroxyvalerate , and 5-hydroxyvaleraldehyde.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?