Merck
W316700
Sigma-Aldrich
δ-Hexalactone
≥98%, FG
Synonim(y):
δ-Caprolactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Numer FEMA:
3167
Numer WE:
Nr Rady Europy:
641
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
10.01
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
opis
GMO - Free
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
110-112 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; creamy; fruity
ciąg SMILES
CC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)