Merck
W240001
Sigma-Aldrich
γ-Dodecalactone
≥97%, FCC, FG
Synonim(y):
(±)-4-Dodecanolide, (±)-γ-Octyl-γ-butyrolactone, (±)-Dihydro-5-octyl-2(3H)-furanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
Numer FEMA:
2400
Beilstein:
126680
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2240
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
10.019
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
130-132 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; creamy; fatty; fruity; peach; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
Klucz InChI
WGPCZPLRVAWXPW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Differentiation of Rums Produced from Sugar Cane Juice (Rhum Agricole) from Rums Manufactured from Sugar Cane Molasses by a Metabolomics Approach.: This study uses a metabolomics approach to differentiate between rums made from sugar cane juice and those from molasses, focusing on key flavor compounds such as gamma-dodecalactone. This research provides insight into the flavor chemistry of rum, supporting better understanding of food flavor and authenticity (Franitza et al., 2018).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W240001-100G
W240001-5KG
W240001-SAMPLE-K4061837806698
W240001-100G-K4061837806674
W240001-1KG
W240001-1KG-K4061837806681
W240001-5KG-K4061837509803
W240001-SAMPLE