Merck
W335606
Sigma-Aldrich
δ-Nonalactone
98%, FCC, FG
Synonim(y):
5-Hydroxynonanoic acid, lactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.22
Numer FEMA:
3356
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2194
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
10.014
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
coconut; coumarin; creamy; buttery; sweet; whiskey
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
bp
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; coumarin; creamy; buttery; sweet; whiskey
ciąg SMILES
CCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-5-8-6-4-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
PXRBWNLUQYZAAX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Accurate Determination of 12 Lactones and 11 Volatile Phenols in Nongrape Wines through Headspace-Solid-Phase Microextraction (HS-SPME) Combined with High-Resolution Gas Chromatography-Orbitrap Mass Spectrometry (GC-Orbitrap-MS).: This paper presents a method for accurately determining δ-Nonalactone and other lactones in nongrape wines, highlighting its importance in the flavor profile and quality control of alcoholic beverages (Liu et al., 2022).
Inne uwagi
Natural occurrence: Butter, milk, chicen fat, grilled beef, pork fat, and white wine.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 53-53 (1996)