Kluczowe dokumenty
183962
2,3-Dihydrobenzofuran
99%
Synonim(y):
Coumaran
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble
carbon disulfide: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
gęstość
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1Cc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
HBEDSQVIWPRPAY-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?