Merck
176877
Sigma-Aldrich
Phthalan
97%
Synonim(y):
o-Xylylene oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
gęstość
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
C1OCc2ccccc12
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
SFLGSKRGOWRGBR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ftalan został wykorzystany w syntezie funkcjonalizowanych alkoholi benzylowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
1, 2-Di (lithiomethyl) benzene from phthalan: sequential introduction of two different electrophiles.
Almena J, et al.
Tetrahedron, 51(11), 3351-3364 (1995)
Jingyong Liu et al.
Bioresource technology, 277, 104-116 (2019-01-20)
(Co-)pyrolysis behaviors were quantified using TG and Py-GC/MS analyses as a function of the two fuels of sewage sludge (SS) and water hyacinth (WH), five atmospheres, six blend ratios, and three heating rates. Co-pyrolysis performance, gaseous characterizations and optimization analyses
Giuliana Donadio et al.
PloS one, 10(4), e0124427-e0124427 (2015-04-29)
Monocyclic phenols and catechols are important antioxidant compounds for the food and pharmaceutic industries; their production through biotransformation of low-added value starting compounds is of major biotechnological interest. The toluene o-xylene monooxygenase (ToMO) from Pseudomonas sp. OX1 is a bacterial