Kluczowe dokumenty
W278106
γ-Nonanoic lactone
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Aldehyde C18, Coconut aldehyde
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
bp
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; creamy; fatty; oily; buttery; sweet
ciąg SMILES
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
258.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
126 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W278106-10KG | |
W278106-1KG | |
W278106-25KG-K | 4061838257284 |
W278106-SAMPLE-K | 4061837516627 |
W278106-10KG-K | 4061838257277 |
W278106-1KG-K | 4061838181039 |
W278106-25KG | |
W278106-SAMPLE |