Kluczowe dokumenty
W310727
Vanillin
natural, ≥97%, FCC, FG
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, Vanillic aldehyde
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.60
FDA 21 CFR 182.90
gęstość pary
5.3 (vs air)
ciśnienie pary
>0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥97%
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: slightly soluble 10 g/L at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
creamy; sweet; vanilla
ciąg SMILES
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Klucz InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Opis ogólny
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?