Kluczowe dokumenty
W261513
Lauric aldehyde
natural, ≥95%, FG
Synonim(y):
Dodecyl aldehyde, Aldehyde C12, Dodecanal, Lauraldehyde, Laurinaldehyde
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
gęstość
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
green; floral; citrus; waxy; soapy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
Klucz InChI
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Utility of ToxTracker in animal alternative testing strategy for fragrance materials.: This study highlights the use of ToxTracker, a suite of reporter cell lines, to evaluate the genetic toxicity of fragrance materials, including lauric aldehyde, offering a potential alternative to animal testing and advancing the safety assessment of consumer products (Thakkar et al., 2023).
- In vitro evaluation of polymeric micelles based on hydrophobically-modified sulfated chitosan as a carrier of doxorubicin.: Research demonstrates the potential of hydrophobically-modified sulfated chitosan micelles, incorporating lauric aldehyde, for improving the delivery of chemotherapeutic agents, particularly doxorubicin, enhancing drug stability and reducing side effects (Wang et al., 2012).
- Biocompatibility of injectable chitosan-phospholipid implant systems.: Investigates the biocompatibility of chitosan-phospholipid injectable implants, where lauric aldehyde could play a role in modifying polymer matrices to enhance biocompatibility and drug release profiles, critical for medical implant technologies (De Souza et al., 2009).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?