Merck
W261505
Sigma-Aldrich
Lauric aldehyde
≥95%, stabilized, FCC, FG
Synonim(y):
Dodecyl aldehyde, Aldehyde C12, Dodecanal, Lauraldehyde, Laurinaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.32
Numer FEMA:
2615
Beilstein:
1703917
Numer WE:
Nr Rady Europy:
99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.011
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
zawiera
α-tocopherol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
gęstość
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; citrus; waxy; floral; soapy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
Klucz InChI
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lauric aldehyde is one of the main aliphatic green volatile compounds in macerated grape cluster stems. It is also one of the key flavor constituents of grapefruit oil.
Zastosowanie
  • Utility of ToxTracker in animal alternative testing strategy for fragrance materials.: This study highlights the use of ToxTracker, a suite of reporter cell lines, to evaluate the genetic toxicity of fragrance materials, including lauric aldehyde, offering a potential alternative to animal testing and advancing the safety assessment of consumer products (Thakkar et al., 2023).
  • In vitro evaluation of polymeric micelles based on hydrophobically-modified sulfated chitosan as a carrier of doxorubicin.: Research demonstrates the potential of hydrophobically-modified sulfated chitosan micelles, incorporating lauric aldehyde, for improving the delivery of chemotherapeutic agents, particularly doxorubicin, enhancing drug stability and reducing side effects (Wang et al., 2012).
  • Biocompatibility of injectable chitosan-phospholipid implant systems.: Investigates the biocompatibility of chitosan-phospholipid injectable implants, where lauric aldehyde could play a role in modifying polymer matrices to enhance biocompatibility and drug release profiles, critical for medical implant technologies (De Souza et al., 2009).
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Green odorants of grape cluster stem and their ability to cause a wine stemmy flavor.
Hashizume K & Samuta T.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(4), 1333-1337 (1997)
Analysis of carbonyl flavor constituents from grapefruit oil.
Moshonas MG.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(4), 769-770 (1971)
Markus A Keller et al.
Nature communications, 5, 4439-4439 (2014-07-23)
Mutations in the gene coding for membrane-bound fatty aldehyde dehydrogenase (FALDH) lead to toxic accumulation of lipid species and development of the Sjögren-Larsson Syndrome (SLS), a rare disorder characterized by skin defects and mental retardation. Here, we present the crystallographic
James Liu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 104(3), 1187-1196 (2015-01-13)
The objective of this study is to develop and compare several Sorafenib-loaded biocompatible nanoparticle models in order to optimize drug delivery and tumor cellular kill thereby improving the quality of Sorafenib-regimented chemotherapy. Sorafenib-loaded poly (lactic-co-glycolic) acid (PLGA), 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) liposomes
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W261505-1KG
W261505-1KG-K4061837835001
W261505-SAMPLE
W261505-20KG
W261505-20KG-K4061837835018
W261505-4KG
W261505-4KG-K4061837835025
W261505-8KG
W261505-8KG-K
W261505-SAMPLE-K4061837515651