Merck
W200303
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde
FG
Synonim(y):
Ethanal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.05
Numer FEMA:
2003
Beilstein:
505984
Numer WE:
Nr Rady Europy:
89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.001
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
ethereal
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
gęstość pary
1.52 (vs air)
ciśnienie pary
14.63 psi ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
365 °F
granice wybuchowości
60 %
zanieczyszczenia
≤0.07% paraldehyde (GC)
≤0.25% acetic acid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.332 (lit.)
pH
5 (20 °C)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
ethereal
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Klucz InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
W200303 not available in North America, please see product # W200360.
Zastosowanie
  • Rats Orally Administered with Ethyl Alcohol for a Prolonged Time Show Histopathology of the Epididymis and Seminal Vesicle Together with Changes in the Luminal Metabolite Composition.: The research reveals the impact of prolonged ethyl alcohol consumption on the reproductive organs of rats, noting significant changes in metabolite composition, including acetaldehyde (Taoto et al., 2024). DOI: 10.3390/biomedicines12051010.
  • ALDH2 Deficiency Aggravates Lung Fibrosis through Mitochondrial Dysfunction and Aging in Fibroblasts.: The study explores how ALDH2 deficiency exacerbates lung fibrosis, with acetaldehyde playing a role in mitochondrial dysfunction and fibroblast aging (Wei et al., 2024). DOI: 10.1016/j.ajpath.2024.04.008.
  • Identification of Acetaldehyde Based on Plasmonic Patterns of a Gold Nanostructure Conjugated with Chromophore and H2O2: A New Platform for the Rapid and Low-Cost Analysis of Carcinogenic Agents by Colorimetric Affordable Test Strip (CATS).: This paper presents a novel method for detecting acetaldehyde using a gold nanostructure, emphasizing its potential for rapid and affordable carcinogen analysis (Farshchi et al., 2024). DOI: 10.1039/d4ra02814g.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
The substance W200303 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-38.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-38.89 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2