Kluczowe dokumenty
W200328
Acetaldehyde solution
50 wt. % in ethanol
Synonim(y):
Acetic aldehyde, Ethylaldehyde
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
ciśnienie pary
25.89 psi ( 55 °C)
5.54 psi ( 20 °C)
Formularz
solution
stężenie
45.00-55.00% (titration by hydroxylamine)
50 wt. % in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.38
bp
65-82 °C
gęstość
0.868 g/mL at 20 °C
0.882 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
ethereal
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Klucz InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W200328-12KG | |
W200328-137KG-K | |
W200328-22KG-K | |
W200328-12KG-K | 4061838256461 |
W200328-137KG | |
W200328-16.5KG-K | 4061838190604 |
W200328-30KG | |
W200328-30KG-K | 4061838256478 |
W200328-SAMPLE | |
W200328-SAMPLE-K | 4061838190611 |