Merck
W274615
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfide
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
DMS, Methyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.13
Numer FEMA:
2746
Beilstein:
1696847
Numer WE:
Nr Rady Europy:
483c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.006
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
402 °F
granice wybuchowości
19.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: 1 mL/mL, clear to slightly hazy (Ethanol)
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
gęstość
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cabbage; green; onion; vegetable; sulfurous; tomato
ciąg SMILES
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
Klucz InChI
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Maoa(29253)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dimethyl sulfide is a volatile flavor compound found in butter{32), green tea and sweet corn.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-32.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dimethyl sulfide and its precursor in sweet corn.
Bills DD & Keenan TW.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 16(4), 643-645 (1968)
Studies on the Flavor of Green Tea.
Kiribuchi, T & Yamanishi T.
Agricultural and Biological Chemistry, 27(1), 56-59 (1963)
David M Snider et al.
PloS one, 10(3), e0118954-e0118954 (2015-03-27)
Rising concentrations of nitrous oxide (N2O) in the atmosphere are causing widespread concern because this trace gas plays a key role in the destruction of stratospheric ozone and it is a strong greenhouse gas. The successful mitigation of N2O emissions
K S Carslaw et al.
Nature, 503(7474), 67-71 (2013-11-10)
The effect of anthropogenic aerosols on cloud droplet concentrations and radiative properties is the source of one of the largest uncertainties in the radiative forcing of climate over the industrial period. This uncertainty affects our ability to estimate how sensitive
Roberto Sommariva et al.
Environmental science & technology, 46(19), 10429-10437 (2012-06-05)
We used a one-dimensional model to simulate the chemical evolution of air masses in the tropical Atlantic Ocean, with a focus on halogen chemistry. The model results were compared to the observations of inorganic halogen species made in this region.