Merck
W353600
Sigma-Aldrich
Dimethyl disulfide
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
DMDS, Methyl disulfide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SSCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.20
Numer FEMA:
3536
Beilstein:
1730824
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2175
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.026
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
natural
pochodzenie biologiczne:
broccoli
sugar cane
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
broccoli
sugar cane
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
3.24 (vs air)
ciśnienie pary
22 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
>572 °F
granice wybuchowości
16 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
bp
109 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
gęstość
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
ciąg SMILES
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
Klucz InChI
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Upper respiratory tract
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)