Key Documents
471569
Dimethyl disulfide
≥99.0%
Synonim(y):
DMDS, Methyl disulfide
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.24 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
22 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
temp. samozapłonu
>572 °F
granice wybuchowości
16 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
tw
109 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
gęstość
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
Klucz InChI
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Upper respiratory tract
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
as thiolate at the bridge site
Protokoły
Separation of 4-Methyl-2-pentanone; Dimethyl disulfide; Hexanal; 3-Methylpentane; Acetone
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide
Separation of 2-Ethyl-3-methylpyrazine; 1-Methylpyrrole; 2,3-Dimethylpyrazine; 2,5-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Diethylpyrazine; 2-Methylpyrazine; Carbon disulfide; Dimethyl disulfide; 2,6-Dimethylpyrazine