Merck
E26223
Sigma-Aldrich
Diethyl disulfide
99%
Synonim(y):
Ethyl disulfide
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.506 (lit.)
bp
151-153 °C (lit.)
gęstość
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCSSCC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Disiarczek dietylu jest reagentem chemicznym i katalizatorem przemysłowym o znaczących właściwościach katalitycznych. Jest to związek, który bierze udział w reakcjach ciało stałe-gaz, szczególnie z foliami żelaznymi w wyższych temperaturach, prowadząc do powstawania warstw siarczku żelaza. Może reagować z wodorem w temperaturze 200°C w celu wytworzenia etanotiolu, wykazując wyższą reaktywność i selektywność w porównaniu z reakcjami w helu.
Zastosowanie
  • Maleinian feniraminy w toksykologii sądowej: Zbadano ocenę maleinianu feniraminy w alternatywnych matrycach biologicznych przy użyciu chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS). Badania te podkreślają znaczenie maleinianu feniraminy w badaniach toksykologicznych, przyczyniając się do dochodzeń kryminalistycznych i terapeutycznego monitorowania leków (Makhdoom et al., 2024).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample