Kluczowe dokumenty
107247
Diethyl sulfide
98%
Synonim(y):
1,1′-Thiobisethane, Ethyl sulfide, NSC 75157
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
105 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
tw
90-92 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
gęstość
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
CCSCC
InChI
1S/C4H10S/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
LJSQFQKUNVCTIA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
15.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?