Kluczowe dokumenty
W382501
Diethyl sulfide
98%, FG
Synonim(y):
1,1′-Thiobisethane, Ethyl sulfide, NSC 75157
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
ciśnienie pary
105 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
gęstość
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
sulfurous
ciąg SMILES
CCSCC
InChI
1S/C4H10S/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
LJSQFQKUNVCTIA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
15.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W382501-100G | 4061838258137 |
W382501-1KG | 4061838183286 |
W382501-4KG | |
W382501-SAMPLE | 4061838193858 |