1.09623
Ethyl acetate
for extraction, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Etanian etylu, ester octowy, ester etylowy
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
for extraction
Poziom jakości
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
3 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
73 mmHg ( 20 °C)
opis
for analytical purposes
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
801 °F
siła działania
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.05% Water
≤0.1% Ethanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
≤0.1% Methyl acetate (GC)
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
clearAPHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -4 °C
rozpuszczalność
85.3 g/L
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤500 ng/g
B: ≤20 ng/g
Ba: ≤100 ng/g
Ca: ≤500 ng/g
Cd: ≤50 ng/g
Co: ≤20 ng/g
Cr: ≤20 ng/g
Cu: ≤20 ng/g
Fe: ≤100 ng/g
Mg: ≤100 ng/g
Mn: ≤20 ng/g
Ni: ≤20 ng/g
Pb: ≤100 ng/g
Sn: ≤100 ng/g
Zn: ≤100 ng/g
ciąg SMILES
CCOC(C)=O
Zastosowanie
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Badanie działania Schoepfia schreberi J.F.Gmel. przeciwko superbakterii Acinetobacter baumannii na wzrost, oporność i wirulencję: Badanie to ocenia skuteczność ekstraktów roślinnych, prawdopodobnie z udziałem octanu etylu jako rozpuszczalnika lub ekstrahenta, w zwalczaniu oporności i wirulencji bakterii, prezentując potencjalne zastosowania w metodologiach analitycznych ukierunkowanych na ocenę bioaktywności (Uc-Cachón et al., 2024).
- Właściwości wabiące i odstraszające ekstraktów roślinnych Senna didymobotrya wobec Amblyomma variegatum i Rhipicephalus appendiculatus...: W badaniach zbadano skuteczność naturalnych ekstraktów, wykorzystując octan etylu w procesie ekstrakcji, jako przyjazne dla środowiska rozwiązania do zwalczania szkodników, istotne w opracowywaniu technik analitycznych do zastosowań środowiskowych i rolniczych (Kinyua et al., 2024).
- Aktywność przeciwutleniająca Sophora exigua i rozwój liposomów jej silnego ekstraktu..: W artykule omówiono właściwości przeciwutleniające ekstraktów roślinnych, z implikacjami dla zastosowania octanu etylu w procesach ekstrakcji i stabilizacji w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, ulepszając metody analityczne pomiaru zdolności przeciwutleniającej (Rodwattanagul i in., 2024).
- Aktywność jajobójcza i larwobójcza in vitro ekstraktu wodno-alkoholowego i jego frakcji z owoców Cyrtocarpa procera na Haemonchus contortus...: W badaniu zbadano rolę octanu etylu w izolowaniu związków bioaktywnych o potencjalnych zastosowaniach w analizie środków przeciwpasożytniczych, istotnych zarówno dla parazytologii medycznej, jak i weterynaryjnej (De Jesús-Martínez et al., 2024).
- Antagonistyczne działanie bakterii Paucibacter aquatile B51 i jej peptydu lasso paucinodin w stosunku do sinic tworzących zakwity Microcystis aeruginosa PCC7806...: Badania te koncentrują się na interakcjach drobnoustrojów i roli octanu etylu w ekstrakcji peptydów, mających zastosowanie w analitycznym badaniu ekologii drobnoustrojów i bezpieczeństwa środowiska (Cha et al., 2024).
Powiązanie
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup