Key Documents
8.41603
Sigma-Aldrich
Dipropyl sulfide
for synthesis
Synonim(y):
Dipropyl sulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352113
Numer indeksu EC:
203-873-8
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
8.6 hPa
Poziom jakości
Postać
liquid
granice wybuchowości
1-51 % (v/v)
tw
141-142 °C/1013 hPa
mp
-102 °C
temp. przejścia
flash point 28 °C
gęstość
0.838 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H14S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup