Kluczowe dokumenty
P54280
Dipropyl sulfide
97%
Synonim(y):
Propyl sulfide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4487 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−103 °C (lit.)
gęstość
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCSCCC
InChI
1S/C6H14S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?