Kluczowe dokumenty
A35801
Allyl sulfide
97%
Synonim(y):
3,3′-Thiobis-1-propene, Diallyl sulfide, NSC 20947
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
7 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCSCC=C
InChI
1S/C6H10S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?