Kluczowe dokumenty
30648
Diallyl disulfide
analytical standard
Synonim(y):
Allyl disulfide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
warunki przechowywania
protect from light
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539-1.543
gęstość
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCSSCC=C
InChI
1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Przestroga
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)