Merck
30039
Supelco
p-Cymene
analytical standard
Synonim(y):
1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.22
Beilstein:
1903377
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.62 (vs air)
ciśnienie pary
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
817 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
5.6 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490 (lit.)
n20/D 1.491
bp
176-178 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: grasica
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
Lydia E H Paul et al.
Inorganic chemistry, 51(2), 1057-1067 (2012-01-10)
The relative affinity of the cationic triangular metallaprism, [(pCH(3)C(6)H(4)Pr(i))(6)Ru(6)(tpt)(2)(dhbq)(3)](6+) ([1](6+)), for various amino acids, ascorbic acid, and glutathione (GSH) has been studied at 37 °C in aqueous solutions at pD 7, using NMR spectroscopy and electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS).
Vanessa Kar-Yan Lo et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(18), 7588-7591 (2012-04-26)
Complex [(p-cymene)Ru(η(1)-O(2)CCF(3))(2)(OH(2))] mediated transformation of α-diazoacetamides ArCH(2)N(C(CH(3))(3))C(O)CHN(2) to result in carbene insertion into the primary C-H bond exclusively, with the γ-lactam products being isolated in up to 98% yield. This unexpected reaction is striking in view of the presence of
Natalia Busto et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(4), 788-801 (2012-02-07)
The reactions of two diaminotriazine ligands 2,4-diamino-6-(2-pyridyl)-1,3,5-triazine (2-pydaT) and 6-phenyl-2,4-diamino-1,3,5-triazine (PhdaT) with ruthenium-arene precursors led to a new family of ruthenium(II) compounds that were spectroscopically characterized. Four of the complexes were cationic, with the general formula [(η(6)-arene)Ru(κ(2)-N,N-2-pydaT)Cl]X (X=BF(4), TsO; arene=p-cymene:
Lutz Ackermann et al.
Organic letters, 14(8), 2146-2149 (2012-04-13)
The ruthenium(II) carboxylate complex [Ru(O(2)CMes)(2)(p-cymene)] enabled efficient direct arylations of unactivated C-H bonds with easily available, inexpensive phenols. Extraordinary chemoselectivity of the well-defined ruthenium catalyst set the stage for challenging C-H/C-O bond functionalizations to occur under solvent-free conditions as well
Kenichi Ogata et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(7), 2362-2365 (2012-12-14)
A series of 1,2,3-triazol-5-ylidene (tzNHC) complexes of a (p-cymene)ruthenium system was synthesized. The reactivity of the N-bonded and C-bonded aryl groups in the tzNHC ligand was found to be significantly different with respect to intramolecular aromatic C-H bond activation.
Produkty
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protokoły
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial
Zobacz wszystko