Key Documents
SMB00289
Diallyl trisulfide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Allyl trisulfide, Di-2-propenyl trisulfide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
oil
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C=CCSSSCC=C
InChI
1S/C6H10S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
UBAXRAHSPKWNCX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3