Kluczowe dokumenty
SML1800
JK-2
≥90% (NMR)
Synonim(y):
Lithium 2-(phenylphosphonothioylamino)-3-phenylpropanoate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (NMR)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
protect from light
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=P(C1=CC=CC=C1)([O-])NC(C([O-])=O)CC2=CC=CC=C2.[Li+].[Li+]
InChI
1S/C15H16NO3PS.2Li/c17-15(18)14(11-12-7-3-1-4-8-12)16-20(19,21)13-9-5-2-6-10-13;;/h1-10,14H,11H2,(H,17,18)(H2,16,19,21);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
JYJXLPYKDMREAV-UHFFFAOYSA-L
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)