Kluczowe dokumenty
445916
Ethyl vinyl sulfide
96%
Synonim(y):
(Etylotio)eten, Etylosulfanyleten, Siarczek etylowo-winylowy, Siarczek winylowo-etylowy
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5SCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
bp
91-92 °C (lit.)
gęstość
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCSC=C
InChI
1S/C4H8S/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
AFGACPRTZOCNIW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
21.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
D R Warner et al.
Biochemistry, 35(14), 4480-4484 (1996-04-09)
Thioether S-methyltransferase is an important enzyme in the metabolism of sulfur and selenium-containing compounds in animals. Ethyl vinyl sulfide was previously shown to be a substrate for this enzyme yielding methyl ethyl vinyl sulfonium ion (MEVS+) upon reaction with S-adenosylmethionine.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
445916-5ML | 4061837837913 |
445916-25ML |