Kluczowe dokumenty
724963
Methanethiol-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
Methyl-13C mercaptan
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
gas
bp
6 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]S
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i1+1
Klucz InChI
LSDPWZHWYPCBBB-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)