Kluczowe dokumenty
489344
Ethylene-13C1
99 atom % 13C
Synonim(y):
Ethene-13C1
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=13CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
29.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
gęstość pary
0.97 (vs air)
ciśnienie pary
35.04 atm ( 20 °C)
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
temp. samozapłonu
842 °F
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1
Klucz InChI
VGGSQFUCUMXWEO-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?