Kluczowe dokumenty
716162
Ethyl(phenylsulfonylmethyl-13C) ether
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SO213CH2OCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCO[13CH2]S(=O)(=O)c1ccccc1
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informacje prawne
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)