Merck
289566
Sigma-Aldrich
Iodomethane
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99.5%
Synonim(y):
Methyl iodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.94
Beilstein:
969135
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
41-43 °C (lit.)
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
4.89 (vs air)
ciśnienie pary
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99.5%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 14 g/L at 20 °C
gęstość
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Klucz InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Iodomethane is an alkyl halide commonly employed as methylating agent.
Zastosowanie
Iodomethane has been used as a methylating agent to synthesize:
  • N,N-dodecyl,methyl-polyethylenimine (PEI), a microbicidal polymer with potential application in microbicidal coatings.
  • Methylated-pyridine derivatives that can be used as RNA-specific fluorescent probes for live cell imaging.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Preparation, application and testing of permanent antibacterial and antiviral coatings
Haldar J, et al
Nature Protocols, 2(10), 2412-2412 (2007)
A protocol for preparing, characterizing and using three RNA-specific, live cell imaging probes: E36, E144 and F22
Li Q & Chang YT
Nature Protocols, 1(6), 2922-2922 (2006)
Interaction of tris (triphenylphosphine) chlororhodium (I) with iodomethane, methylallyl, and allyl chloride.
Lawson DN, et al.
J. Chem. Soc. Sect. A, 1733-1736 (1966)
Efficient methylation of carboxylic acids with potassium hydroxide/methyl sulfoxide and iodomethane.
Avila-Zarraga JG and Martinez R.
Synthetic Communications, 31(14), 2177-2183 (2001)
Iodomethane oxidation by dimethyldioxirane: a new route to hypoiodous acid and iodohydrines.
Asensio G, et al.
Organic Letters, 1(13), 2125-2128 (1999)