Merck
779431
Sigma-Aldrich
γ-Cyclodextrin
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Wacker Chemie AG, ≥90.0% cyclodextrin basis (HPLC)
Synonim(y):
gamma-cyklodekstryna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H80O40
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1297.12
Beilstein:
78740
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Próba
≥90.0% cyclodextrin basis (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Wacker Chemie AG
strata
≤11.0% loss on drying
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
[H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C48H80O40/c49-1-9-33-17(57)25(65)41(73-9)82-34-10(2-50)75-43(27(67)19(34)59)84-36-12(4-52)77-45(29(69)21(36)61)86-38-14(6-54)79-47(31(71)23(38)63)88-40-16(8-56)80-48(32(72)24(40)64)87-39-15(7-55)78-46(30(70)22(39)62)85-37-13(5-53)76-44(28(68)20(37)60)83-35-11(3-51)74-42(81-33)26(66)18(35)58/h9-72H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1
Klucz InChI
GDSRMADSINPKSL-HSEONFRVSA-N
Opis ogólny
Gamma-cyklodekstryna (γ-CD) to cykliczny oligosacharyd połączony z α-1,4-glukanem, który jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. W dostarczaniu leków γ-CD może być stosowany jako środek kompleksujący, ponieważ tworzy kompleks inkluzyjny z cząsteczką leku. Kompleks cyklodekstryny zwiększa rozpuszczalność w wodzie i szybkość rozpuszczania leku, co jest przydatne do dostarczania środka medycznego do układu biologicznego.
Zastosowanie
γ-cyklodekstryna może być stosowana jako prekursor do syntezy:
  • Sól sodowa oktakis-(2,3-di-O-metylo-6-O-karboksymetylo)-γ-cyklodekstryny (ODMCM). ODMCM jest stosowana w elektroforezie kapilarnej jako chiralny środek rozdzielający.
  • Rozpuszczalne w wodzie pochodne tioeterów cyklodekstryn do transportu leków hydrofobowych.
Informacje prawne
Cavasol is a registered trademark of Wacker Chemie AG
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Single-isomer carboxymethyl-γ-cyclodextrin as chiral resolving agent for capillary electrophoresis
Benkovics G, et al.
Journal of Chromatography A, 1467(2), 445-453 (2016)
Safety assessment of γ-cyclodextrin
Munro IC, et al.
Regulatory Toxicology and Pharmacology, 39, 3-13 (2004)
Synthesis of uniform cyclodextrin thioethers to transport hydrophobic drugs
Becker LF, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 10(1), 2920-2927 (2014)
γ-Cyclodextrin: a review on enzymatic production and applications.
Li, Zhaofeng et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 77(2), 245-245 (2007)
Sekar Karuppannan et al.
Chemistry, an Asian journal, 6(4), 964-984 (2011-01-29)
The past ten years have seen a spectacular development of chemical sensors based on the monomer-excimer dual luminescence of aromatic systems, such as pyrene. Either in the form of integrated or multicomponent molecular devices these chemosensors have been attracting a