Kluczowe dokumenty
778966
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin
Wacker Chemie AG
Synonim(y):
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin, Cavasol® W7 HP, HP-β-CD
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Wacker Chemie AG
zakres etykietowania
molar substitution per 0.60
zanieczyszczenia
≤1.0% unsubstituted cyclodextrin
≤5.0% polypropylene glycol
pozostałość po prażeniu
≤2.5%
strata
≤7.0% loss on drying
ciąg SMILES
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
Klucz InChI
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Macromolecular additive in the synthesis of single-phasetetragonal zirconium oxides.
- Precursor in the synthesis of polyrotaxane.
- Solubilizer and stabilizer in pharmaceutical formulations. HP-β-CD also shows potent anticancer activity.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
778966-500G | 4061835555512 |
778966-100G | 4061833315088 |
778966-10KG | 4061833552353 |