Kluczowe dokumenty
W402826
β-Cyclodextrin
Wacker Chemie AG
Synonim(y):
Caraway, Cycloheptaamylose, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin
About This Item
Polecane produkty
opis
derived from GMO corn
Poziom jakości
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
producent / nazwa handlowa
Wacker Chemie AG
kolor
white
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
Klucz InChI
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Modulating the ion-transfer electrochemistry of perfluorooctanoate with serum albumin and beta-cyclodextrin.: This article discusses the modification of the electrochemical properties of perfluorooctanoate through interactions with beta-cyclodextrin and serum albumin, illustrating the utility of beta-cyclodextrin in environmental cleanup technologies and biochemical sensing (Lamichhane & Arrigan, 2024).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W402826-25G | 4061835567553 |
W402826-SAMPLE | 4061834357124 |
W402826-100G | 4061835567539 |
W402826-1KG | 4061835567546 |
W402826-25KG |