Merck
742546
Sigma-Aldrich
Hydrogen sulfide solution
0.8 M in THF
Synonim(y):
Dihydrogen monosulfide, Hydrosulfuric acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
liquid
stężenie
0.7-0.9 M in THF
przydatność
conforms to structure for Proton NMR spectrum
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S
InChI
1S/H2S/h1H2
Klucz InChI
RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hydrogen sulfide solution can be used in the preparation of lead sulfide (PbS), titanium disulfide(TiS2) and cadmium sulfide (CdS). It is also used as a ligand in the synthesis of ammineruthenium complexes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Modified Sol-Gel Processing for Titanium Disulfide.
Go, Yong Bok et al.
J. Korean Chem. Soc., 41(3), 130-137 (1997)
Cadmium sulphide quantum dots in morphologically tunable triblock copolymer aggregates.
Duxin, Nicolas et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(28), 10063-10069 (2005)
Size variation of PbS particles in high-refractive-index nanocomposites.
Kyprianidou-Leodidou, Tasoula et al.
The Journal of Physical Chemistry, 98(36), 8992-8997 (1994)
Amine Ruthenium complexes of hydrogen sulfide and related sulfur ligands.
Kuehn CC
Journal of the American Chemical Society, 98(3), 689-702 (1976)
Vivian S Lin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(18), 7131-7135 (2013-04-17)
Hydrogen sulfide (H2S) is a reactive small molecule generated in the body that can be beneficial or toxic owing to its potent redox activity. In living systems, disentangling the pathways responsible for H2S production and their physiological and pathological consequences
Protokoły
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide