Key Documents
281018
Sodium thiomethoxide
95%
Synonim(y):
Sodium methanethiolate, Methanethiol sodium salt, Sodium thiomethoxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
core: sodium
ciąg SMILES
[Na+].C[S-]
InChI
1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a precursor to synthesize sulfonyl-containing dipolar glass polymers.
- To fabricate semiconductors for organic field effect transistors.
- To synthesize mono- and dithiols of tetraethylene glycol andpoly(ethylene glycol)s via transesterification reaction.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)