Key Documents
71208
Sodium ethanethiolate
technical, ~90% (RT)
Synonim(y):
Ethanethiol sodium salt, Ethyl mercaptan sodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Próba
~90% (RT)
Postać
crystals
ciąg SMILES
CCS[Na]
InChI
1S/C2H6S.Na/c1-2-3;/h3H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
QJDUDPQVDAASMV-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Sodium ethanethiolate is a reagent generally used to synthesize various thioethers. It can be employed as a ligand in the preparation of organometallic complexes. It is also used in the synthesis of thiolated amino-alcohols.
Inne uwagi
Alkanethiolates are efficient reagents for SN2 dealkylation of esters and aryl ethers
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1072-1072 (1987)
Mononuclear Ni (III) Complexes [NiIII (L)(P (C6H3-3-SiMe3-2-S) 3)] 0/1-(L= Thiolate, Selenolate, CH2CN, Cl, PPh3): Relevance to the Nickel Site of [NiFe] Hydrogenases.
Inorganic Chemistry, 45(26), 10895-10904 (2006)
Tetrahedron Letters, 1327-1327 (1970)
Tetrahedron Letters, 4459-4459 (1970)
Synthesis, 478-478 (1982)