Kluczowe dokumenty
B11400
Benzotriazole
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.04 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder
mp
97-99 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
Klucz InChI
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- β-Aminocarbonyl compounds via Mannich reaction of secondary amines and aldehydes in the presence of p-toluenesulfonic acid as a catalyst.
- Acylbenzotriazoles via thionyl chloride catalyzed reaction with nitrobenzoic acids.
- 1-(2-Pyridyl)benzotriazole by reacting with 2-bromopyridine in the presence of toluene as a solvent.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?