Kluczowe dokumenty
196304
5-Methyl-1H-benzotriazole
98%
Synonim(y):
5-Metylo-1,2,3-benzotriazol, 5-Tolilotriazol, 5-metylobenzotriazol, 6-Metylo-1H-benzotriazol, 6-metylo-1,2,3-benzotriazol, 6-tolilotriazol
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder
bp
210-212 °C/12 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
Klucz InChI
LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?