W425800
Ethanethiol
≥97%
Synonim(y):
Ethyl mercaptan, Mercaptan C2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
8.51 psi ( 20 °C)
Próba
≥97%
temp. samozapłonu
570 °F
granice wybuchowości
18.2 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4306 (lit.)
tw
35 °C (lit.)
gęstość
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; sulfurous
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCS
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-49.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves