Merck
W389706
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
≥95%
Synonim(y):
Isopropyl mercaptan
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHSH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.16
Numer FEMA:
3897
Beilstein:
605260
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.197
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
455 mmHg ( 37.8 °C)
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
gęstość
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty; onion; sulfurous
ciąg SMILES
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Propanethiol is a volatile sulfur compound that is reported to occur in irradiated beef.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-23.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-31 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Irradiation flavor and the volatile components of beef.
Wick EL, et al.
Advances in Chemistry Series, 12?25, 12?25-12?25 (1967)