Merck
W352101
Sigma-Aldrich
Propyl mercaptan
≥97%
Synonim(y):
1-Propanethiol, n-Propylmercaptan, Mercaptan C3
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.16
Numer FEMA:
3521
Beilstein:
1696860
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11816
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.071
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
2.54 (vs air)
ciśnienie pary
122 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
gęstość
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
onion; alliaceous
ciąg SMILES
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Propyl mercaptan is a volatile sulfur compound that is reported to occur in onion, potato and wine.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Estimation of volatile sulphur compounds in beer.
Walker MD
Journal of the Institute of Brewing, 98(4), 283-287 (1992)
Food flavors and odors, volatile sulfur compounds in potatoes.
Gumbmann MR & Burr HK.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 12(5), 404-408 (1964)
Onion flavor and odor, the volatile flavor components of onions.
Carson JF & Wong FF
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 9(2), 140-143 (1961)
Zeljko Sljivancanin et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(49), 14789-14794 (2002-12-06)
Density functional theory calculations are carried out for the adsorption of a chiral molecule, (S)- and (R)-HSCH(2)CHNH(2)CH(2)P(CH(3))(2), on a chiral surface, Au(17 11 9)(S)(). The S-enantiomer is found to bind more strongly than the R-enantiomer by 8.8 kJ/mol, evidencing that
Noelia B Luque et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(23), 14514-14521 (2011-10-06)
Periodic density functional calculations have been carried out to investigate both the thiol adsorption on Au(111) surface and the reaction mechanism for the formation of the self-assembled monolayers, taking propanethiol as a representative example. The effect of coverage and surface