Kluczowe dokumenty
109207
2-Methyl-2-propanethiol
99%
Synonim(y):
tert-Butyl mercaptan, TBM
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
303.5 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
mp
-0.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
gęstość
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thiol
ciąg SMILES
CC(C)(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Klucz InChI
WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< -25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
109207-25ML | |
109207-5L | |
109207-100ML | 4061838688019 |
109207-1L | |
109207-2.5L | |
109207-500ML | 4061838688057 |
109207-2L | 4061838688040 |