Kluczowe dokumenty
8.51221
Sigma-Aldrich
PyAOP
for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
PyAOP, (7-Azabenzotriazol-1-yloxy)trispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H27F6N7OP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
PyAOP, Novabiochem®
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[P](=[N+]5CCCC5)(N4CCCC4)(N3CCCC3)O[n]1nnc2c1nccc2
InChI
1S/C17H27N7OP.F6P/c1-2-11-21(10-1)26(22-12-3-4-13-22,23-14-5-6-15-23)25-24-17-16(19-20-24)8-7-9-18-17;1-7(2,3,4,5)6/h7-9H,1-6,10-15H2;/q+1;-1
Klucz InChI
CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
PyAOP jest niezwykle skutecznym odczynnikiem sprzęgającym, który pośredniczy w tworzeniu wiązań amidowych z wydajnością HATU, ale bez ryzyka tworzenia guanidyny, co czyni go odczynnikiem z wyboru do cyklizacji peptydów.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik wyboru odczynników sprzęgających
Referencje literaturowe:
[1] F. Albericio, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 4853.
Zastosowanie
PyAOP może być stosowany jako odczynnik sprzęgający:
  • W syntezie N,N′-podstawionychacyloguanidyn metodą syntezy peptydów w fazie stałej.
  • W celu ułatwienia tworzenia wiązań peptydowych podczas syntezy cyklicznych hybryd peptydowych.
Komentarz do analizy
Kolor (wizualny): biały do lekko żółtego do beżowego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 99,0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® offers a large number of coupling reagents for in situ activation. In situ activating reagents are easy to use, fast reacting – even with sterically hindered amino acids, and their use is generally free of side reactions.
Odczynniki sprzęgające Novabiochem® do aktywacji in situ szybko reagują i są kompatybilne z różnymi aminokwasami.