Kluczowe dokumenty
226084
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
BOP, BOP Reagent, Castros reagent
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
mp
>130 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
Klucz InChI
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Peptide coupling
Synthesis of esters
Esterification of carboxylic acids
Plasmid CAN-encapsulating liposomes
Synthesis of magnolamide for antioxidative activity
Catalyst for preparation of 9-acridinecaroboxamide derivative
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?